Beschreibung
Used for determination of carbohydrates Anthrone is used for the determination of carbohydrates. It is used as a general reagent in the colorimetric determination of carbohydrates in yeast and plant extracts. It is involved in organic synthesis. It is utilized for the determination of sugar in body fluids. It finds application as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anthrone |
Schmelzpunkt | 155°C to 158°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1910173 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,691 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,hot benzene,concentrated sulfuric acid,hot dilute alkali and most organic solvents. Insoluble in water. |
Formelmasse | 194.23 |
Güte | ACS |
Physikalische Form | Kristallin |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L038 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 030739.22,030739.14 |
U27K002 | Analysenzertifikat | 17/09/2024 | 030739.22,030739.14 |
R20K016 | Analysenzertifikat | 24/05/2024 | 030739.22,030739.14 |
Y27J011 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | 030739.22,030739.14 |
S12J026 | Analysenzertifikat | 20/06/2023 | 030739.22,030739,030739.14 |