Learn More
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10644752
Zum Warenkorb hinzufügen
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10644752
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10644752
Marke: Thermo Scientific Acros 104932500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-65-1
Summenformel C14H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
MDL-Nummer MFCD00001188
InChI-Schlüssel RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthraquinone
Schmelzpunkt 283.0°C to 288.0°C
Farbe Grün-Gelb bis bräunlich
Siedepunkt 379.0°C to 381.0°C
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Merck Index 15, 679
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
IUPAC-Name Anthracen-9,10-Dion
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0355824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0452671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0414099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0408024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104930010,104932500,104930500
Name des Produkts
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >