Learn More
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10711734
Zum Warenkorb hinzufügen
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711734
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10711734
Marke: Thermo Scientific Acros
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 84-65-1 | C14H8O2 | 208.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-65-1
Summenformel C14H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
MDL-Nummer MFCD00001188
InChI-Schlüssel RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthraquinone
Schmelzpunkt 283.0°C to 288.0°C
Farbe Grün-Gelb bis bräunlich
Siedepunkt 379.0°C to 381.0°C
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Merck Index 15, 679
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
IUPAC-Name 9,10-Dihydroanthracen-9,10-dion
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0355824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0452671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0414099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104930010,104932500,104930500
ChargennummerA0408024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104930010,104932500,104930500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthraquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Anthraquinone
Name des Produkts
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >