Learn More
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 84-65-1 | C14H8O2 | 208.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-65-1
Summenformel C14H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
MDL-Nummer MFCD00001188
InChI-Schlüssel RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthraquinone
Schmelzpunkt 283.0°C to 288.0°C
Farbe Grün-Gelb bis bräunlich
Siedepunkt 379.0°C to 381.0°C
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Merck Index 15, 679
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
IUPAC-Name Anthracen-9,10-Dion
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Anthrachinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >