Learn More
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe Artikelnummer.: 15660924
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15660924 Alle ansehen Ansell Produkte
9
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6,5
7
7,5
8
8.5
9
Artikelnummer. 15660924
Marke: Ansell 73500090
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemischer Spritzschutz gegen zahlreiche Chemikalien
  • Empfindliches Neopren
  • Ideal für doppeltes Anlegen und trockene Anwendungen
  • Enthält kein Naturlatex und keine Beschleuniger
  • Verbesserte Empfindlichkeit aufgrund der Polymerdicke
  • Anatomisches, handspezifisches Design für Tragekomfort und Passform
  • Chemikalienspritzschutz
  • Langer Rollrand
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Glatter Griff, puderfrei
  • Die Anwendungen umfassen:
    • Mischung von Flüssigkeiten
    • Analytische Tests/Messungen
    • Blasenbildende Tätigkeiten
    • Pelletieren und Pressen von Arzneimitteln
    • Synthese von organischen und anderen Materialien
Certifications
CE-Kennzeichnung, ISO 9001, ISO 13485 und ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, Typ II, Kat. III Handschuh.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 0,65
Farbe Cremefarben
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,6 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 73500090
Serie TouchNTuff™ 73-500
Zugfestigkeit 17 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2309076105 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number73500090
Chargennummer2211013605 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum19/10/2023 Catalog Number73500090
Chargennummer2211071305 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum24/02/2023 Catalog Number73500090
Chargennummer2309076105 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/11/2023 Catalog Number73500090
Chargennummer2211013605 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2023 Catalog Number73500090
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe >