Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
61.15 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sanitizer Gel |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 |
Material | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15551823
|
Laboratoires Anios™
2550762GP |
Bottles with screw pump |
61.15 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15561823
|
Laboratoires Anios™
2550763GP |
Botte with Screw Pump |
219.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- High level of observance
- Tested under dermatological control
- Adapted to sensitive skin
- Preserves skin hydration
- Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
- Conforms to latest European standards
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Sanitizer Gel | |
EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing. |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, propan-2-ol