Learn More
Natriumthiosulfat, 0,01 M, analytische volumetrische Lösung, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Beschreibung
Gebrauchsfertige volumetrische Lösung für alle analytischen Laboranwendungen; für manuelle oder automatische Titrationen verwendbar. Dieses Produkt ist gemäß einer im Analysenzertifikat angegebenen Spezifikation zertifiziert. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf das Etikett aufgedruckt. Lösung besitzt ein N.I.S.T Traceable-Zertifikat; dies ist im Analysenzertifikat angegeben.
- Summenformel: Na2S2O3 • 5H2O
- Molare Masse: 248.18 mol
- CAS-Nr: 10102-17-7
- EIN ECS-Nr.: 231-867-5
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Schmelzpunkt | 48.3 °C |
CAS | 10102-17-7 |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 1 l |
Summenformel | H10Na2O8S2 |
Synonym | Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
Löslichkeitsinformationen | Vollständig mischbar |
InChI-Schlüssel | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T200124M1 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | T20011 |
T200123G1 | Analysenzertifikat | 20/11/2024 | T20011 |
T200123G1 (1) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | T20011 |
T200123A1 | Analysenzertifikat | 17/01/2024 | T20011 |
T200121M1 | Analysenzertifikat | 11/05/2022 | T20011 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
17Stunden
0Minuten
49Sekunden
35