Learn More
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules
Placed in an autoclave, Anabac capsules provide a discreet way to perfume the laboratory.
Marke: Interscience™ 320200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
- Capsule melts completely without leaving residue
- Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Spezifikation
Autoclave Capsule | |
Capsules | |
Cap | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Single-use | |
Refreshes and Perfumes Air Where Autoclave Is Located | |
100 Capsules/Pk. |
Yes | |
Plastic | |
Apple | |
Clear Amber | |
Grün, weiß | |
Non-filtered | |
Autoclave |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-tert-butylcyclohexyl acetate, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, cishex-3-en-1-ol, 2-propenyl hexanonate,
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules > Anabac Deodorizing Capsules; Appearance: Clear Amber; Color: Green, White; Scent: Apple; Sterility: Sterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur