Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, Puriss., entspricht Analysespezifikationen des Europ. Arzneibuchs, Basis: 25-30 % NH3, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15630780
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ammoniumhydroxid-Lösung, Puriss., entspricht Analysespezifikationen des Europ. Arzneibuchs, Basis: 25-30 % NH3, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630780 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
25 kg
4 x 5 l
50 kg
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
Metallfass
Artikelnummer. 15630780
Marke: Honeywell-Fluka 050031L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur., 25-30 % NH3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.
Strukturformel NH4OH
Konzentration 25 bis 30 % NH3-Basis
UN-Nummer 2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.892 bis 0.910 g/ml bei 20 °C, 0.9 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Explosionsgrenze 0.27
Formelmasse 35.05 mol
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM1810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2023 Catalog Number05003-1L
ChargennummerM0950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2023 Catalog Number05003-1L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniaklösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid-Lösung, Puriss., entspricht Analysespezifikationen des Europ. Arzneibuchs, Basis: 25-30 % NH3, Honeywell Fluka™ >