Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
36.00 CHF - 459.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10378-47-9 |
---|---|
Summenformel | H16CeN4O16S4·2H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 632.54 |
MDL-Nummer | MFCD00149417 |
Synonym | Ceric ammonium sulfate |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10194780
|
Thermo Scientific Acros
206310050 |
5 g | Glasflasche |
36.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10398480
|
Thermo Scientific Acros
206311000 |
100 g | Glasflasche |
134.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10219203
|
Thermo Scientific Acros
206315000 |
500 g | Glasflasche |
459.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10378-47-9 | |
632.54 | |
Ceric ammonium sulfate |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 |
Spezifikation
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate | |
Extra Pure | |
Orange | |
99+% | |
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O | |
08,80 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol | |
632.54 | |
Extrarein |
130.0°C | |
10378-47-9 | |
Kristallpulver | |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 | |
Ceric ammonium sulfate | |
632.54 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.