Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10194780
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10194780
Marke: Thermo Scientific Acros 206310050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-47-9
Summenformel H16CeN4O16S4·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 632.54
MDL-Nummer MFCD00149417
Synonym Ceric ammonium sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Schmelzpunkt 130.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Orange
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formelmasse 632.54
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number206311000,206310050,206315000
ChargennummerA0468477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number,206311000,206315000
ChargennummerA0463716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number206311000,206310050,206315000
ChargennummerA0460316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number206311000,206310050,206315000
ChargennummerA0453833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number206311000,206310050,206315000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >