Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate |
Schmelzpunkt | 130.0°C |
Namenshinweis | Extra Pure |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O |
Fieser | 08,80 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.