Learn More
Ammoniumbikarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spez. d. Eur.Arzneibuchs, BP, E503, 99-101 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15661030
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Ammoniumbikarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spez. d. Eur.Arzneibuchs, BP, E503, 99-101 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15661030
Marke: Honeywell-Fluka 112131KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph.Eur., BP, E503, 99 bis  101 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurecarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Azanium; Wasserstoffcarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbicarbonat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Menge 1 kg
Strukturformel NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formelmasse 79.06 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 %
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte Vapor Density: 2.7 (vs air)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2023 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
ChargennummerA0417787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
ChargennummerA0447280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
ChargennummerA0444432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
ChargennummerA0421577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2022 Catalog Number112130050,11213-25KG,11213-6X1KG,112130250,11213-1KG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydrogencarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumbikarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spez. d. Eur.Arzneibuchs, BP, E503, 99-101 %, Honeywell Fluka™ >