Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium bicarbonate |
Schmelzpunkt | 105°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | NH4HCO3 |
Merck Index | 15,494 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 220g/L (20°C) |
Formelmasse | 79.06 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469648 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 370930010,370930250,370930050 |
A0472650 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 370930010,370930250,370930050 |
A0467911 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 370930010,370930250,370930050 |
A0460145 | Analysenzertifikat | 12/02/2024 | 370930010,370930250,370930050 |
A0459441 | Analysenzertifikat | 19/01/2024 | 370930010,370930250,370930050 |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium bicarbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.