Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904321
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
5 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 11904321
Marke: Thermo Scientific Acros 370930050
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Dizink(2+)-Diammonium-Tricarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium bicarbonate
Schmelzpunkt 105°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NH4HCO3
Merck Index 15,494
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 220g/L (20°C)
Formelmasse 79.06
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number370930010,370930250,370930050
ChargennummerA0460145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number370930010,370930250,370930050
ChargennummerA0459441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number370930010,370930250,370930050
ChargennummerA0401857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number370930010,370930250,370930050
ChargennummerA0398260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number370930010,370930250,370930050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Name des Produkts
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >