Learn More
Ammonium-Aluminiumsulfat-Dodecahydrat, Reagenzgütegrad, ≥99 % (Titration), Honeywell™ Artikelnummer.: 16625933
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammonium-Aluminiumsulfat-Dodecahydrat, Reagenzgütegrad, ≥99 % (Titration), Honeywell™
Artikelnummer. 16625933 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
10 kg
Click to view available options
10 kg
Artikelnummer. 16625933
Marke: Honeywell Research Chemicals A214010KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 93.5°C
CAS 7784-26-1
Farbe Weiß
CAS Max. % 1
pH 2.6
Menge 10 kg
Summenformel AlH28NO20S2
Strukturformel AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Synonym Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate; Ammonium alum
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Ammoniumsulfat-Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 453.31
Güte Reagenz
Dichte 1.640 g/cm3 (20°C)
Name des Produkts
Ammonium-Aluminiumsulfat-Dodecahydrat, Reagenzgütegrad, ≥99 % (Titration), Honeywell™ >