Learn More
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniak, H3N, CAS-Nummer 7664-41-7, 67-56-1, AM-Fol, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniak, Ammoniakgas, wasserfreies Ammoniak, Nitrosil, Hirschhorngeist, 2,5 l, CHEBI:16134, farblos bis gelb, 6,0 bis 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 °C, 17,03, GHS-Signalwort:Gefahr
65.84 CHF - 3644.13 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniak |
---|---|
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | ca. 7 N Lösung in Methanol |
CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
Summenformel | H3N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10696332
|
Thermo Scientific Acros
133710250 |
25 ml | Glasflasche |
65.84 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10001310
|
Thermo Scientific Acros
133710010 |
1 L | Glasflasche |
297.48 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10761394
|
Thermo Scientific Acros
133710025 |
2.5 L | Glasflasche |
554.76 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10037939
|
Thermo Scientific Acros
133710251 |
25 L | Kunststoffbehälter |
3644.13 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammoniak | |
ca. 7 N Lösung in Methanol | |
H3N | |
6.0 bis 7.5 N | |
05,15 | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
Azan | |
14 °C | |
CHEBI:16134 | |
0.77 |
Farblos bis hellgelb | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7700 g/ml | |
Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreier Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz: Giftig bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Giftig bei Berührung mit der Haut. Verursacht Organschäden. Lebensgefahr bei Einatmen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe.
GHS-P-Satz: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI Exposition: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
GHS-Signalwort: Gefahr