Learn More
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniak, H3N, CAS-Nummer 7664-41-7, 67-56-1, AM-Fol, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniak, Ammoniakgas, wasserfreies Ammoniak, Nitrosil, Hirschhorngeist, 2,5 l, CHEBI:16134, farblos bis gelb, 6,0 bis 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 °C, 17,03, GHS-Signalwort:Gefahr
Marke: Thermo Scientific Acros 133710250
58.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammoniak | |
ca. 7 N Lösung in Methanol | |
H3N | |
6.0 bis 7.5 N | |
05,15 | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.77 |
Farblos bis hellgelb | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7700 g/ml | |
Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniakwasser, Nitrosil, Ammoniak wasserfrei, Wasserfreier Ammoniak, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
25 ml | |
Azan | |
14 °C | |
CHEBI:16134 | |
Glasflasche | |
Flüssig |
RUO – Nur für Forschungszwecke