Learn More
Ammoniak-Pufferlösung, Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH-Wert 10, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH10, für die Komplexometrie
82.75 CHF - 471.17 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniak-Pufferlösung
CAS 12125-02-9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15644010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Fluka
33582-1L
1 l
82.75 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15654010
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
33582-6X1L
6 x 1 l
471.17 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniak-Pufferlösung
12125-02-9
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniak-Pufferlösung, Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH-Wert 10, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™