Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin
Kovalente Immobilisierung von Proteinen und Antikörpern durch Lysinrückstände oder andere primäre Amine (-NH2) über reduktive Aminierung mit diesen Aldehyd-aktivierten Agarosebeads.
267.00 CHF - 882.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
---|---|
Produktlinie | AminoLink™ |
Ziel | Antikörper, Proteine durch Primäramine |
Typ | Harz- |
Stationäre Phase | Aldehyd |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11826774
|
Thermo Scientific™
20381 |
10 ml |
267.00 CHF
10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11836774
|
Thermo Scientific™
20382 |
50 ml |
882.00 CHF
50 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ AminoLink Coupling Resin ist eine vernetzte, 4%ige Beadagarose, die mit Aldehydgruppen aktiviert wurde, um die kovalente Immobilisierung von Antikörpern und anderen Proteinen durch primäre Amine zu ermöglichen.
AminoLink Coupling Resin besteht aus quervernetzter, 4%iger Beadagarose, die mit Aldehyd-Gruppen aktiviert wurde. Proteine und andere Moleküle mit primären Aminen können kovalent an das Harz gebunden (immobilisiert) werden, um Chromatographie-Säulen für die Affinitätsreinigung zu erzielen. Aldehyd-Gruppen bilden stabile sekundäre Aminbindungen mit primären Aminen. Diese sind in der Regel reichlich in den Seitenketten von Lysin-Resten (K) bei Proteinen vorhanden und leicht zugänglich. Sobald ein Protein immobilisiert wurde, kann das vorbereitete Affinitätsharz für unterschiedliche Batch- und Säulen-basierte Affinitätsreinigungsverfahren eingesetzt werden, welche auf Bindungsinteraktionen mit immobilisierten Proteinen beruhen. Da Harz und Verbindung unter den meisten gängigen Bindungs- und Elutionsbedingungen der Affinitätschromatographie stabil bleiben, ist die Verwendung für mehrere Läufe im Rahmen der Affinitätsreinigung möglich.Besondere Merkmale:
AminoLink Kopplungsharz – Aldehyd-aktivierte, vernetzte, 4%ige Beadagarose
Ideal für Antikörper und andere Proteine – Immobilisieren von Molekülen über primäre Amine (-NH2)
Flexible Kopplungsbedingungen – Die effiziente Kopplung (> 85 %) erfolgt in einem breiten Spektrum an pH-Werten (4 bis 10) und Puffer-Bedingungen (PBS oder andere Amin-freie Puffer, mit oder ohne organische Lösemittel)
Stabile, permanente Immobilisierung – Die Kopplungsreaktion führt zu einer stabilen, laugungsbeständigen sekundären Aminbindung zwischen Harz und Ligand
Besser als Immobilisierung an CNBr-aktivierter Agarose – Die Bindung ist stabiler und ungeladen, was weniger nicht spezifische Bindungen bei der Affinitätsreinigung nach sich zieht
Vielseitig und wiederverwendbar – Das präparierte Affinitätsharz lässt sich an Säulen- und Batch-basierte Affinitätstechniken anpassen, und bei Anwendungen, die auf typischen Proteinbindungsinteraktionen beruhen, ist das Harz wiederverwendbar
Enthält:
Das Kit enthält vorgepackte AminoLink Säulen, Kopplungspuffer, Quenching-Puffer, Waschlösung, Natriumcyanoborhydrid-Lösung und Säulenzubehör
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
Antikörper, Proteine durch Primäramine | |
Aldehyd | |
Affinität, Agarose-Harz |
AminoLink™ | |
Harz- | |
Flasche |