Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin
Kovalente Immobilisierung von Proteinen und Antikörpern durch Lysinrückstände oder andere primäre Amine (-NH2) über reduktive Aminierung mit diesen Aldehyd-aktivierten Agarosebeads.
Marke:  Thermo Scientific™ 20381
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11826774
  • 267.00 CHF / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
10 ml
Harz-
Flasche
AminoLink™
Antikörper, Proteine durch Primäramine
Aldehyd
Affinität, Agarose-Harz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ399290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number20381
ChargennummerZD383510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number20381
ChargennummerYG372919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog Number20381
ChargennummerYA360933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number20381
ChargennummerXD344676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Catalog Number20381
Name des Produkts
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin > Harz; 10 ml