Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin
Kovalente Immobilisierung von Proteinen und Antikörpern durch Lysinrückstände oder andere primäre Amine (-NH2) über reduktive Aminierung mit diesen Aldehyd-aktivierten Agarosebeads.
Marke:  Thermo Scientific™ 20382
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11836774
  • 882.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
50 ml
Harz-
Flasche
AminoLink™
Antikörper, Proteine durch Primäramine
Aldehyd
Affinität, Agarose-Harz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin > Harz; 50 ml