Learn More
Aminoguanidin-nitrat, 98 %, enth. ca. 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aminoguanidine nitrate is used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aminoguanidinnitrat wird als pharmazeutischer Rohstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, organischen Materialien und Metallpulvern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aminoguanidine nitrate |
Schmelzpunkt | 138°C to 142°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Enth. ≈10 % Wasser |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1479 |
Beilstein | 3916056 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 137.1 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10223425 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L11632.22,L11632.14 |
10158561 | Analysenzertifikat | 18/04/2024 | L11632.22,L11632.14 |
10159239 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L11632.22,L11632.14 |
10197597 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L11632.22,L11632.14 |
90007682 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L11632.22,L11632.14 |