Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Zur Verwendung mit allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL besteht aus einer transparenten, beidseitig beschichteten Basis mit einer photographischen Emulsion, die durch eine kratzfeste Schicht geschützt ist.
317.00 CHF - 750.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Amersham Hyperfilm ECL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ganz auf blauem und grünem Licht beruhendes chemilumineszentes System, chemilumineszenter Nachweis in Western, Southern und Northern Blots
Lagerungsbedingungen 4 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10534205
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-37
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 in.) 100 Bögen/Box
595.00 CHF
100 Bögen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10752067
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-35
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 in.) 50 Bögen/Box
317.00 CHF
50 Bögen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10479214
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-38
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 in.) 50 Bögen/Box
530.00 CHF
50 Bögen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10607665
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-36
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 in.) 50 Bögen/Box
362.00 CHF
50 Bögen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10075224
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9068-39
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 in.) 100 Bögen/Box
750.00 CHF
100 Bögen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
    • Hohe Empfindlichkeit für niedrige Konzentrationen von Nukleinsäure- und Protein-Zielen.
    • Optimiert für den Einsatz in allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht.
    • Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und höhere Bandenauflösung.
    • Bilder in Veröffentlichungsqualität.
    • Einfache Ablesung.
    • Anwenderfreundlich.
Spezifikation
Spezifikation
Amersham Hyperfilm ECL
Ganz auf blauem und grünem Licht beruhendes chemilumineszentes System, chemilumineszenter Nachweis in Western, Southern und Northern Blots
4 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL