Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Zur Verwendung mit allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL besteht aus einer transparenten, beidseitig beschichteten Basis mit einer photographischen Emulsion, die durch eine kratzfeste Schicht geschützt ist.
Marke: Cytiva 28-9068-38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit für niedrige Konzentrationen von Nukleinsäure- und Protein-Zielen.
- Optimiert für den Einsatz in allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht.
- Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und höhere Bandenauflösung.
- Bilder in Veröffentlichungsqualität.
- Einfache Ablesung.
- Anwenderfreundlich.
Spezifikation
Amersham Hyperfilm ECL | |
Ganz auf blauem und grünem Licht beruhendes chemilumineszentes System, chemilumineszenter Nachweis in Western, Southern und Northern Blots | |
4 °C |
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 in.) | |
50 Bögen/Box |