Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Zur Verwendung mit allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL besteht aus einer transparenten, beidseitig beschichteten Basis mit einer photographischen Emulsion, die durch eine kratzfeste Schicht geschützt ist.
Marke:  Cytiva 28-9068-35
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10752067
  • 317.00 CHF / 50 Bögen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
    • Hohe Empfindlichkeit für niedrige Konzentrationen von Nukleinsäure- und Protein-Zielen.
    • Optimiert für den Einsatz in allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht.
    • Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und höhere Bandenauflösung.
    • Bilder in Veröffentlichungsqualität.
    • Einfache Ablesung.
    • Anwenderfreundlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amersham Hyperfilm ECL
Ganz auf blauem und grünem Licht beruhendes chemilumineszentes System, chemilumineszenter Nachweis in Western, Southern und Northern Blots
4 °C
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 in.)
50 Bögen/Box
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL > Größe: 5 x 7 in. (12,7 x 17,8 cm); 50 Blätter