Learn More
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette
Für höchste Forschungsansprüche im biowissenschaftlichen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassetten aus stabilem Aluminium sind in verschiedenen Farben erhältlich und ermöglichen so die Farbkennzeichnung der Arbeit.
340.00 CHF - 467.82 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Amersham Hypercasette Autoradiographiekassetten sind für die anspruchsvollsten Anforderungen der Forschung in den Biowissenschaften ausgelegt. |
---|---|
Farbe | Neutral (Standard) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen unter -70°C |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10734997
|
Cytiva
RPN11649 |
8 x 10 in. | Neutral (Standard) | N/A | ||||||
10035854
|
Cytiva
RPN11648 |
5 x 7 in. | Neutral (Standard) | N/A | ||||||
10229294
|
Cytiva
RPN11643 |
24 x 30 cm | Neutral (Standard) | N/A | ||||||
10239344
|
Cytiva
RPN11647 |
20 x 40 cm | Neutral (Standard) | N/A | ||||||
10499404
|
Cytiva
RPN11642 |
18 x 24 cm | Neutral (Standard) | N/A | ||||||
10127064
|
Cytiva
RPN11644 |
30 x 40 cm | Neutral (Standard) | N/A | ||||||
10585785
|
Cytiva
RPN11650 |
10 x 12 in. | Neutral (Standard) | N/A | ||||||
Beschreibung
- Robuste und chipsichere Autoradiographie-Kassetten.
- Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen bis -70 °C.
- Maximaler Kontakt zwischen Film und der Probe für eine optimalen Auflösung.
- Das nichtporöse Kissen sorgt für eine wischfeste Oberfläche und minimale Kontamination
Spezifikation
Amersham Hypercasette Autoradiographiekassetten sind für die anspruchsvollsten Anforderungen der Forschung in den Biowissenschaften ausgelegt. | |
Neutral (Standard) | |
Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen unter -70°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette