Learn More
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette
Für höchste Forschungsansprüche im biowissenschaftlichen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassetten aus stabilem Aluminium sind in verschiedenen Farben erhältlich und ermöglichen so die Farbkennzeichnung der Arbeit.
Marke:  Cytiva RPN11647
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10239344
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
    • Robuste und chipsichere Autoradiographie-Kassetten.
    • Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen bis -70 °C.
    • Maximaler Kontakt zwischen Film und der Probe für eine optimalen Auflösung.
    • Das nichtporöse Kissen sorgt für eine wischfeste Oberfläche und minimale Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hypercassette, Neutral (Standard)
20 x 40 cm
Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen unter -70°C
Amersham Hypercasette Autoradiographiekassetten sind für die anspruchsvollsten Anforderungen der Forschung in den Biowissenschaften ausgelegt.
Neutral (Standard)
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette > Neutral; Standard depth; 20 x 40cm