Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (bis-reaktiver NHS-Ester)
Geeignet für die allgemeine Kennzeichnung von Amin-Rückständen
Marke: Cytiva PA13004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit Die Packungen enthalten Fluoren, die zwei reaktive Gruppen auf jedem Farbstoffmolekül zur allgemeinen Markierung von Proteinamin-Gruppen tragen.
Spezifikation
Geeignet für die allgemeine Markierung von Amin-Rückständen | |
Cy3 bis-NHS Ester | |
2 °C bis 8 °C |
10 mg | |
Folienpackungen mit jeweils 1, 5, 10, 25 oder 50 mg getrocknetem Farbstoff |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cy3 (Bis NHS ester)
GEH001 Western blot
DateigrößeVersion: 2.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (bis-reaktiver NHS-Ester) > Cy3; 10mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur