Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (bis-reaktiver NHS-Ester)
Geeignet für die allgemeine Kennzeichnung von Amin-Rückständen
Marke: Cytiva PA15500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit Die Packungen enthalten Fluoren, die zwei reaktive Gruppen auf jedem Farbstoffmolekül zur allgemeinen Markierung von Proteinamin-Gruppen tragen.
Spezifikation
Geeignet für die allgemeine Markierung von Amin-Rückständen | |
Cy5.5 bis-NHS Ester | |
2 °C bis 8 °C |
5 mg | |
Folienpackungen, jede enthält 5, 10 oder 50 mg getrockneten Farbstoff |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
GEH001 Western blot
DateigrößeVersion: 2.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (bis-reaktiver NHS-Ester) > Cy5.5; 5mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur