Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™-Medium
Marke: Gibco™ 12490003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology) ist ein Protein-freies, chemisch definiertes Medium, das für das Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und die Expression rekombinanter Proteine in Suspensionskulturen optimiert wurde. Das AGT™-Trockenmedienformat wurde entwickelt, um eine höhere Konsistenz und Produktivität in allen Produktionsstufen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Fertigung zu gewährleisten. CD CHO AGT™-Medium enthält keine Proteine oder Peptidkomponenten tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs sowie keine undefinierten Lysate oder Hydrolysate.Wann das CD CHO Medium verwendet wird
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
Flüssigmedien-Zusammensetzungen
Gibco™ AGT™-Medien sind auch in Flüssigformat erhältlich, das die gleiche Leistung und Formulierung wie das AGT™-Medienformat bietet. Gibco™-Flüssigmedien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre AGT™-Medien Gegenstücke.
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
Store at 2 to 8°C in the dark. | |
CHO | |
Suspensions-Zellkultur | |
CD CHO-Medium | |
Unsteril | |
Kein Glutamin, No HEPES, No Phenol Red, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin | |
Ropak Bucket | |
Keine Antibiotika | |
AGT™, Gibco™ | |
10 kg | |
Dry Ice |
CO2 | |
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free | |
Pulver (AGT) | |
Serumfrei | |
High Glucose, Natriumhydrogencarbonat, Sodium Pyruvate | |
Low | |
6.33 g/L | |
Calcium, Magnesium, Natriumphosphat | |
Certified | |
10 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3057200 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3089498 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3098403 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3088903 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3098405 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium > 10 kg
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur