Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
134.00 CHF - 297.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 M |
---|---|
pH | 8 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktlinie | Ambion™ |
Zusammensetzung | 1,3-Propandiol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochlorid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10259194
|
Invitrogen™
AM9855G |
100 ml |
134.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10055704
|
Invitrogen™
AM9856 |
500 ml |
297.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Invitrogen™ 1 M Tris in molekularbiologischer Qualität, pH 8,0, wird in einer Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 M | |
Flüssigkeit | |
1,3-Propandiol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochlorid |
8 | |
Ambion™ | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.