Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ Lösung zur RNase-Dekontaminierung
Dekontaminationsmittel für Oberflächen, das RNasen bei Kontakt zerstört
186.00 CHF - 1982.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12122000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9782
6 x 250 ml Lösung zur Oberflächendekontamination
832.00 CHF
1500 Milliliter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10186804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9784
4 l Lösung zur Oberflächendekontamination
1982.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10708345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9780
250 ml Lösung zur Oberflächendekontamination
186.00 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine  Dekontaminationslösung für Oberflächen, die RNasen bei Kontakt zerstört
  • RNaseZap™ Solution wird einfach auf die zu dekontaminierende Fläche aufgesprüht und mit RNase-freiem Wasser abgespült. Merkmale von RNaseZap™ RNase Decontamination Solution:
  • Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
  • Hervorragende Ergebnisse bei der Entfernung hochgradiger RNase-Kontaminationen, wo ähnliche Produkte versagen Nachgewiesen effektiv bei der Entfernung hoher Konzentrationen getrockneter RNase A
  • Ideal für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettierern und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
  • Bei Raumtemperatur lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RNaseZap™ Lösung zur RNase-Dekontaminierung