Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ - ICE-Transitionslösung für gefrorenes Gewebe
Ein neuartiges Reagenz zur Umwandlung von gefrorenem Gewebe in einen leicht verarbeitbaren Zustand für die Gewinnung von erstklassiger RNA.
Marke:  Invitrogen™ 4427575
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15227289
  • 1252.00 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • RNAlater™-ICE ist ein neuartiges Reagenz zur Umwandlung von gefrorenem Gewebe in einen gut zu bearbeitenden Zustand für die Gewinnung von erstklassiger RNA
  • Gefrorene Gewebe werden einfach in RNAlater-ICE eingetaucht und über Nacht bei -20 °C aufgetaut
  • Einmal aufgetaut, kann das Gewebe wie frische Gewebeproben durch Standardverfahren zur RNA-Isolierung bearbeitet werden
  • Ein aufwändiges Zermahlen gefrorenen Gewebes zum Schutz der RNA ist nicht mehr erforderlich
  • Gewebe, das vor der RNA-Isolierung gelagert werden muss, wird oft auf Trockeneis oder in flüssigem Stickstoff schockgefroren, um die RNA-Integrität zu bewahren
  • RNA in Gewebe bleibt im gefrorenen Zustand bei -80 °C haltbar, das Auftauen des Gewebes für die RNA-Aufreinigung kann jedoch zu einem Abbau der RNA führen
  • Dies gilt auch, während das Gewebe in der Denaturierungslösung aufgetaut wird
Weitere Vorteile
  • Zuvor gefrorenes Gewebe wie frisch erhaltene Proben bearbeiten
  • Auftauen von Gewebe in RNAlater-ICE schützt RNA vor Abbauprozessen
  • Kein Pulverisieren der Probe im Mörser und kein umständliches Umfüllen des Pulvers in Reagenzgläser
  • Einfache Aufteilung gefrorener Gewebeproben für mehrere Experimente
  • Schutz der RNA durch schnelles Einfrieren von Gewebe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNA Storage Reagent
RNAlater
10 x 25 ml
Gewebeextraktionspuffer
RNA-Lagerreagenz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ RNAlater™ - ICE-Transitionslösung für gefrorenes Gewebe > 10 x 25 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.