Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ - ICE-Transitionslösung für gefrorenes Gewebe
Ein neuartiges Reagenz zur Umwandlung von gefrorenem Gewebe in einen leicht verarbeitbaren Zustand für die Gewinnung von erstklassiger RNA.
285.00 CHF - 1252.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10584445
|
Invitrogen™
AM7030 |
25 ml |
285.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15227289
|
Invitrogen™
4427575 |
10 x 25 ml |
1252.00 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- RNAlater™-ICE ist ein neuartiges Reagenz zur Umwandlung von gefrorenem Gewebe in einen gut zu bearbeitenden Zustand für die Gewinnung von erstklassiger RNA.
- Gefrorene Gewebe werden einfach in RNAlater-ICE eingetaucht und über Nacht bei -20 °C aufgetaut.
- Einmal aufgetaut, kann das Gewebe wie frische Gewebeproben durch Standardverfahren zur RNA-Isolierung bearbeitet werden.
- Ein aufwändiges Zermahlen gefrorenen Gewebes zum Schutz der RNA ist nicht mehr erforderlich.
- Gewebe, das vor der RNA-Isolierung gelagert werden muss, wird oft auf Trockeneis oder in flüssigem Stickstoff schockgefroren, um die RNA-Integrität zu bewahren.
- RNA in Gewebe bleibt im gefrorenen Zustand bei -80 °C haltbar, das Auftauen des Gewebes für die RNA-Aufreinigung kann jedoch zu einem Abbau der RNA führen.
- Dies gilt auch, während das Gewebe in der Denaturierungslösung aufgetaut wird.
Weitere Vorteile:
- Zuvor gefrorenes Gewebe wie frisch erhaltene Proben bearbeiten
- Auftauen von Gewebe in RNAlater-ICE schützt RNA vor Abbauprozessen
- Kein Pulverisieren der Probe im Mörser und kein umständliches Umfüllen des Pulvers in Reagenzgläser
- Einfache Aufteilung gefrorener Gewebeproben für mehrere Experimente
- Schutz der RNA durch schnelles Einfrieren von Gewebe
Spezifikation
RNA Storage Reagent |
Sicherheit und Handhabung
- Frozen Tissue Transition Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, isopropanol
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.