Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Fläschchen, nur mit Gummikappe
Für den Einsatz mit Fast Freeze-Kolben
Marke: Labconco™ 7544200
Requires : Adapter dienen zum Anbringen von Kolben an Ventilanschlüsse für die Gefriertrocknung –40 und 80 ml-Kolben verwenden Adapter der Größe 0,5 in. (1,3 cm); größere Größen 0,75 in. (1,9 cm)
Beschreibung
Für den Einsatz mit Fast Freeze-Kolben
- Der flexible, nicht kontaminierende Verschluss aus Silikonkautschuk ist einfach aufsetz- und abnehmbar und gewährleistet dennoch eine zuverlässige Hochvakuumabdichtung
Spezifikation
1,9 cm | |
Borosilikatglas | |
1 lbs. | |
Wide | |
7.62 cm |
300 ml | |
Flask Top | |
Reusable | |
Flat | |
0,5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Fläschchen, nur mit Gummikappe > Für folgende Kolbengrößen: 120, 150, 300 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur