Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini-Kit
Eine einfache, zuverlässige und schnelle säulenbasierte Methode zur Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Quellen ohne die Notwendigkeit gefährlicher Reagenzien wie Phenol
Marke: Invitrogen™ 12183020
286.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
Schnelle und praktische Aufreinigung
Das PureLink™ RNA Mini-Kit sorgt für eine zügige Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer breiten Palette an Zellen und Geweben für bis zu 1.000 μg aufgereinigte RNA aus einer einzigen Extraktion. Hochwertige Gesamt-RNA erhalten Sie aus Mini- und Midiprepmengen von Ausgangsmaterialien ohne Kontamination durch genomische DNA.
Vereinfachte, ungiftige RNA-Aufreinigung
Das PureLink™ RNA Mini Kit kombiniert ungiftige Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit der Geschwindigkeit, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit der Silika-Membran-Aufreinigung. Das sichere und einfache Verfahren kann im Allgemeinen in weniger als 20 Minuten abgeschlossen werden und erfordert keine gefährliche Phenol-/Chloroform-Extraktion, CsCl-Zentrifugation, LiCl oder Alkoholausfällung.
- RNA mit hoher Ausbeute und hoher Integrität
- Zügige, ungefährliche RNA-Aufreinigung
- Gebrauchsfertige RNA für viele nachgelagerte Anwendungen
Spezifikation
•; 20 ml Lysepuffer; bei Raumtemperatur lagern • 10 ml Waschpuffer I; Raumtemperatur • 4 ml Waschpuffer II; Raumtemperatur • 3 ml RNase-freies Wasser; Raumtemperatur • 10 PureLink Spin-Kartuschen mit Entnahmeröhrchen; Raumtemperatur • 10 Entnahmeröhrchen; Raumtemperatur • 10 Rückgewinnungsröhrchen; Raumtemperatur |
|
20 Min. (nach Probenhomogenisierung) | |
Bakterien, Blut, Zellen, Pflanzen, Gewebe, Hefe, enzymatische Reaktionen (DNase-Verdau, RNA-Markierung/Reinigungs-Präp., IVT), Blut, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, Hefe, Enzymatische Reaktionen | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
RNA Mini Kit | |
Mini | |
Bakterien: ≤ 109 Zellen, Blut: ≤ 0,2 ml, Zellen: ≤ 5 x 107, Pflanze: ≤ 250 mg, Gewebe: ≤ 200 mg, Hefe: ≤ 5 x 108 Zellen, Enzymreaktionen: ≤1,2 ml |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
30 bis 300 μl | |
Gesamt-RNA | |
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung | |
10 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
Bis zu 350 μg |
Sicherheit und Handhabung
- PureLink RNA Mini Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.