Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 Transcription Kit
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
Marke:  Invitrogen™ AM1320
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10498634
  • 584.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: SP6-Enzymgemisch, T7-Enzymgemisch, 10x Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
Das Ambion™ MAXIscript™ SP6/T7 In-vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protektionsassays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 15 Reaktionen jedes Enzyms.
  • Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, RNA-Sonden in voller Länge in nur 10 Minuten
  • Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
  • Einschließlich TURBO DNase™
  • Enthält qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien
  • Synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 x 109 cpm/μg erreichen
  • Effizient bei der Synthese von Sonden mit voller Länge, sogar bei der Begrenzung von Nukleotidkonzentrationen, wodurch sie perfekt mit Ribonuklease-Schutzassays zusammenwirken
  • Zur Synthese nicht isotopisch gekennzeichneter Sonden
  • Die Kennzeichnung kann nach der Transkription mithilfe des Ambion BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen
  • Zur Synthese geringer Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20 μl-Reaktion) von bis zu 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SP6-Enzymgemisch, T7-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Ambion™, MAXIscript™
30 Reaktionen
Trockeneis
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Synthetische mRNA, mRNA
mRNA, synthetische mRNA
30 Reaktionen
SP6/T7 In-vitro-Transkriptionskit
T7, SP6
2–6 µg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 Transcription Kit > 30 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.