Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2.
Marke:  Thermo Scientific™ 6AK78BW
60.18 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17343823
  • 63.35 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
12 mm
2 ml
100 Fläschchen und Verschlusskappen
55 Shore
2 ml
Schraubgewinde, Stufe 2
1 mm
Spezifikationszertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 2
Ja
2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
6 mm
Klarglas
Silikon, weiß/PTFE, rot; verklebt
9 mm
SureSTART Stufe 2
Polypropylen
32 mm
Zertifizierte Spezifikation
9 mm
9 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >