Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 Transcription Kit
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
584.00 CHF - 1054.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | SP6-Enzymgemisch, T7-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. |
---|---|
Endprodukttyp | Synthetische mRNA, mRNA |
Format | Kit |
Probentyp | mRNA, synthetische mRNA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte |
Includes: SP6-Enzymgemisch, T7-Enzymgemisch, 10x Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nukleasefreies Wasser
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10408644
|
Invitrogen™
AM1322 |
SP6/T7 In-vitro-Transkriptionskit | 100 Reaktionen |
1054.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10498634
|
Invitrogen™
AM1320 |
SP6/T7 In-vitro-Transkriptionskit | 30 Reaktionen |
584.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Das Ambion™ MAXIscript™ SP6/T7 In-vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protektionsassays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 15 Reaktionen jedes Enzyms.
- Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, RNA-Sonden in voller Länge in nur 10 Minuten
- Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
- Einschließlich TURBO DNase™
- Enthält qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien
- Synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 x 109 cpm/μg erreichen
- Effizient bei der Synthese von Sonden mit voller Länge, sogar bei der Begrenzung von Nukleotidkonzentrationen, wodurch sie perfekt mit Ribonuklease-Schutzassays zusammenwirken
- Zur Synthese nicht isotopisch gekennzeichneter Sonden
- Die Kennzeichnung kann nach der Transkription mithilfe des Ambion BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen
- Zur Synthese geringer Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20 μl-Reaktion) von bis zu 2 kb
Spezifikation
SP6-Enzymgemisch, T7-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
Kit | |
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte | |
SP6/T7 In-vitro-Transkriptionskit | |
Trockeneis | |
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid |
Synthetische mRNA, mRNA | |
mRNA, synthetische mRNA | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
T7, SP6 | |
2–6 µg |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.