Learn More
Invitrogen™ GlycoBlue™ Co-Fällungsmittel (15 mg/ml)
Blauer Farbstoff macht die Pellets besser sichtbar
287.00 CHF - 608.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 15 mg/mL |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei –20 °C lagern. |
Verpackungsart | Rörchen |
Produktlinie | Ambion™, GlycoBlue™ |
Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10301575
|
Invitrogen™
AM9516 |
5 x 300 μl |
608.00 CHF
1500 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10391565
|
Invitrogen™
AM9515 |
300 μl |
287.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
GlycoBlue™ Co-Fällungsmittel besteht aus einem blauen Farbstoff, kovalent mit Glykogen verbunden, einem verzweigten Kettenkohlenhydrat, was als Co-Fällungsmittel für Nukleinsäure nützlich ist. Der beigefügte Farbstoff erhöht die Sichtbarkeit der Pellets. Dieses Produkt ist das ideale Co-Präzipitationsmittel in Nuklease-Schutz-Assays bei 1/100-Verdünnung der Stammlösung.Merkmale des GlycoBlue™ Co-Präzipitationsmittels:
- Ideal für RT-PCR
- Erhöht Pelletmasse und -sichtbarkeit
- Quantitative Rückgewinnung niedriger Konzentrationen (ng/ml) von Nukleinsäure
- Verhindert Pelletverlust in Nuklease-Schutzassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
15 mg/mL | |
Rörchen | |
Molekularbiologische Qualität | |
Flüssig |
Bei –20 °C lagern. | |
Ambion™, GlycoBlue™ | |
Trockeneis |