Learn More
Invitrogen™ GlycoBlue™ Co-Fällungsmittel (15 mg/ml)
Blauer Farbstoff macht die Pellets besser sichtbar
Marke:  Invitrogen™ AM9516
436.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301575
  • 546.00 CHF / 1500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GlycoBlue™ Co-Fällungsmittel besteht aus einem blauen Farbstoff, kovalent mit Glykogen verbunden, einem verzweigten Kettenkohlenhydrat, was als Co-Fällungsmittel für Nukleinsäure nützlich ist. Der beigefügte Farbstoff erhöht die Sichtbarkeit der Pellets. Dieses Produkt ist das ideale Co-Präzipitationsmittel in Nuklease-Schutz-Assays bei 1/100-Verdünnung der Stammlösung.Merkmale des GlycoBlue™ Co-Präzipitationsmittels:
  • Ideal für RT-PCR
  • Erhöht Pelletmasse und -sichtbarkeit
  • Quantitative Rückgewinnung niedriger Konzentrationen (ng/ml) von Nukleinsäure
  • Verhindert Pelletverlust in Nuklease-Schutzassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 mg/mL
Rörchen
Molekularbiologische Qualität
Trockeneis
Bei –20 °C lagern.
Ambion™, GlycoBlue™
5 x 300 μl
Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.