Learn More
Invitrogen™ GlycoBlue™ Co-Fällungsmittel (15 mg/ml)
Blauer Farbstoff macht die Pellets besser sichtbar
Marke: Invitrogen™ AM9515
Beschreibung
GlycoBlue™ Co-Fällungsmittel besteht aus einem blauen Farbstoff, kovalent mit Glykogen verbunden, einem verzweigten Kettenkohlenhydrat, was als Co-Fällungsmittel für Nukleinsäure nützlich ist. Der beigefügte Farbstoff erhöht die Sichtbarkeit der Pellets. Dieses Produkt ist das ideale Co-Präzipitationsmittel in Nuklease-Schutz-Assays bei 1/100-Verdünnung der Stammlösung.Merkmale des GlycoBlue™ Co-Präzipitationsmittels:- Ideal für RT-PCR
- Erhöht Pelletmasse und -sichtbarkeit
- Quantitative Rückgewinnung niedriger Konzentrationen (ng/ml) von Nukleinsäure
- Verhindert Pelletverlust in Nuklease-Schutzassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
15 mg/mL | |
Rörchen | |
Molekularbiologische Qualität | |
Trockeneis |
Bei –20 °C lagern. | |
Ambion™, GlycoBlue™ | |
300 μl | |
Flüssig |