Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA Purification Kit (zur mRNA-Aufreinigung aus Gesamt-RNA-Präparaten)
Isoliert mRNA-Transkriptom innerhalb von nur 15 Minuten und liefert so eine reine, intakte mRNA
Marke:  Invitrogen™ 61006
Artikelnummer. 10089462
  • 1124.00 CHF / 2 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 2 ml Beads und Puffer
Beschreibung
Beschreibung
Das Dynabeads-mRNA-Reinigungskit wurde speziell zur Erkennung, Erfassung und Reinigung von mRNA-Molekülen aus Gesamt-RNA-Präparaten entwickelt.
  • Gewinnung von reiner mRNA in rund 15 Minuten
  • Transkriptom effizient rückgewinnen und anreichern
  • Präparation einer für fast alle Downstream-Prozesse geeigneten mRNA
  • Endprodukt: mRNA
  • Probentyp: Gesamt-RNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
2 ml Beads + Puffer
10 min.
Gesamt-RNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Beads may be reused for multiple extractions
Raumtemperatur
2 μg mRNA per 200 μL of beads (Binding capacity)
Magnetic Bead
5 to 20 μL
mRNA
Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR)
2 mL
≤100 μL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3059690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61006
Chargennummer3147831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61006
Chargennummer2932831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61006
Chargennummer2798015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61006
Chargennummer3039843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61006
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA Purification Kit (zur mRNA-Aufreinigung aus Gesamt-RNA-Präparaten) > 2 ml