Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marke:  Thermo Scientific™ A32554
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18496608
  • 6120.00 CHF / 1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ethyl Resin
50 μm
Raumtemperatur
Novel Ethyl
1 L
Bei Raumtemperatur lagern.
POROS™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerHET-022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2021 Catalog NumberA32554
ChargennummerHET-020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2021 Catalog NumberA32554
ChargennummerA32554_HET-018.PDF Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2021 Catalog NumberA32554
ChargennummerHET-021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2021 Catalog NumberA32554
ChargennummerHET-016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2020 Catalog NumberA32554
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 1 L