Learn More
Asecos™ Relaismodul IO90-LINE für ION-PRO-90
Relaismodul IO90-LINE für ION-PRO-90 Sicherheitsschrank- Modelle IO90.195.120.PC.WDC und IO90.195.120.PS.WDC
Marke: Asecos™ 41405
Beschreibung
Das Relaismodul ION-LINE ist in der Lage die Zustände Warnmeldung, Alarmstufe 1, Alarmstufe 2 und den Netzausfall zu unterscheiden und diese über separate potentialfreie Kontakte wahlweise als Schließer oder Öffner an eine Gebäudeleittechnik weiterzugeben. 1 x Stecker für die kundenseitige Verkabelung für einen der vier Zustände im Lieferumfang enthalten.
Die Schaltkontakte dienen zur Aufschaltung eines Signals auf eine Gebäude-Leittechnik. Eine direkte Einbindung in eine Brandmeldezentrale (BMZ) wird nicht empfohlen bzw. darf nur in Absprache mit dem Anlagenverantwortlichen erfolgen.
Spezifikation
94 mm | |
IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC | |
2205 lb. | |
130 mm |
Alarm Detection and Differentiation | |
57 mm | |
1 kg | |
Relay Module |
Nur für Verwendung in Innenräumen.