Learn More
Invitrogen™ DEPC-behandeltes Wasser
Beschreibung
Ambion DEPC-behandeltes Wasser ist Nuklease-frei zertifiziert. DEPC-behandeltes Wasser wird vor und nach der Verpackung autoklaviert, um die Sterilität und Inaktivierung von DEPC sicherzustellen. Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Spezifikation
Spezifikation
pH | 6 bis 8 |
Güte | Molekularbiologie |
Verpackung | Flasche |
Behandlung(en) | DEPC-behandelt |
Menge | 10 x 50 ml |
Reinigungsverfahren | Autoklaviert, membrangefiltert |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktlinie | Ambion™ |
Dokumentation
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.