Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
477.00 CHF - 8290.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15470984
![]() |
Invitrogen™
A25603 |
100 Reaktionen |
2315.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15460984
![]() |
Invitrogen™
A25602 |
400 Reaktionen |
8290.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15346148
![]() |
Invitrogen™
A25605 |
20 Reaktionen |
477.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Cells-to-CT 1-Schritt TaqMan Kit ist ein Einzelröhrchen-Format des RT-PCR-Schritts, das den “sample to answer”-Arbeitsablauf optimiert. Durch die Kombination der einfachen Cells-to-CT Lysetechnologie mit der schnellen Durchlauf-Funktion des 1-Schritt-RT-PCR Master Mix können Sie schneller Ergebnisse erzielen, wenn die Probenbehandlung eingeschränkt ist.
- Vollständig: Der optimierte Arbeitsablauf umfasst Reagenzien für die Zelllyse mit gDNA-Entfernung und TaqMan 1-Schritt-RT-PCR Master Mix
- Schneller als je zuvor: 7-minütige Probenvorbereitung, einschließlich DNase-Behandlung, kombiniert mit einem 28-minütigen Real-Time RT-PCR-Schritt, ermöglicht einen ca. 35-minütigen „sample-to-answer“-Arbeitsablauf
- Einfach: 10 Schritte insgesamt (Probenvorbereitung und Real-Time RT-PCR kombiniert)
- Verlässlich: Genexpressionsanalysen mit 10–100.000 Zellen je Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
- Praktisch: Enthält ausreichend Reagenzien für fünf Real-Time RT-PCRs für jede von Ihnen vorbereitete Zellprobe. So können Sie mehrere Ziele untersuchen oder RT-PCRs replizieren
TaqMan Primer-/Sondensätze sind separat erhältlich.
Das TaqMan Cells-to-CT Kontrollkit wurde für die Verwendung mit TaqMan Cells-to-CT Produkten entwickelt. Dieses Kit enthält eine endogene Kontrolle (ACTB) zur Normalisierung von Probenbeladungsvariabilitäten und eine künstliche XenoRNA™-Kontrolle und einen entsprechenden TaqMan Genexpressions-Assay zur Überwachung der Auswirkungen einer PCR-Inhibition. Zur Verwendung mit 7500 System, 7900HT Fast System, StepOnePlus System, QuantStudio Real-Time PCR-Systemen, Thermocycler StepOne System, ViiA 7 System, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System und 7900HT System.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Real-Time PCR-basierte Erstellung eines Genexpressionsprofils
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Schnell oder standardmäßig | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
Einstufiges qPCR-Kit | |
Zelllyse | |
10-100,000 Cells |
Tube | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systeme oder Thermocycler, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System | |
Cells-to-CT™, TaqMan™ | |
Genexpression | |
Säugetierzellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.