Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
GREENER_CHOICE
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
Marke:  Invitrogen™ A25602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15460984
  • 8290.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Cells-to-CT 1-Schritt TaqMan Kit ist ein Einzelröhrchen-Format des RT-PCR-Schritts, das den “sample to answer”-Arbeitsablauf optimiert. Durch die Kombination der einfachen Cells-to-CT Lysetechnologie mit der schnellen Durchlauf-Funktion des 1-Schritt-RT-PCR-Mastermix können Sie schneller Ergebnisse erzielen, wenn die Probenbehandlung eingeschränkt ist.
  • Vollständig: Der optimierte Arbeitsablauf umfasst Reagenzien für die Zelllyse mit gDNA-Entfernung und TaqMan 1-Schritt-RT-PCR-Mastermix
  • Schneller als je zuvor: 7-minütige Probenvorbereitung, einschließlich DNase-Behandlung, kombiniert mit einem 28-minütigen Echtzeit-RT-PCR-Schritt, ermöglicht einen ca. 35-minütigen „sample-to-answer“-Arbeitsablauf
  • Einfach: 10 Schritte insgesamt (Probenvorbereitung und Real-Time RT-PCR kombiniert)
  • Verlässlich: Genexpressionsanalysen mit 10–100.000 Zellen je Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
  • Praktisch: Enthält ausreichend Reagenzien für fünf Real-Time RT-PCRs für jede von Ihnen vorbereitete Zellprobe. So können Sie mehrere Ziele untersuchen oder RT-PCRs replizieren
TaqMan Primer-/Sondensätze sind separat erhältlich.
Das TaqMan Cells-to-CT Kontrollkit wurde für die Verwendung mit TaqMan Cells-to-CT Produkten entwickelt. Dieses Kit enthält eine endogene Kontrolle (ACTB) zur Normalisierung von Probenbeladungsvariabilitäten und eine künstliche XenoRNA™-Kontrolle und einen entsprechenden TaqMan Genexpressions-Assay zur Überwachung der Auswirkungen einer PCR-Inhibition. Zur Verwendung mit 7500 System, 7900HT Fast System, StepOnePlus System, QuantStudio Real-Time PCR-Systemen, Thermocycler StepOne System, ViiA 7 System, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System und 7900HT System.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Real-Time PCR-basierte Erstellung eines Genexpressionsprofils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Lyselösung, 22 ml, bei 2 – 8 °C lagern
• DNase I, 220 µl bei -5 bis -30°C lagern
• Stopplösung 2 x 1 ml bei -5 bis -30 °C lagern
• TaqMan™ einstufiger qRT-PCR-Mix, 10 ml bei -5 bis -30 °C lagern
Tube
1-Schritt-RT-qPCR
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systeme oder Thermocycler, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
Cells-to-CT™, TaqMan™
400 preps
400 Reaktionen
Säugetierzellen
22 ml
Primer-Sonde
Hoch
Schnell oder standardmäßig
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
Einstufiges qPCR-Kit
Genexpression
Zelllyse
10-100,000 Cells
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2804795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25602
Chargennummer2825389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25602
Chargennummer2825367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25602
Chargennummer2804124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25602
Chargennummer2804110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25602
Name des Produkts
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit > 400 Aufreinigungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.