Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
GREENER_CHOICE
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
Marke:  Invitrogen™ A25605
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15346148
  • 477.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Cells-to-CT 1-Schritt TaqMan Kit ist ein Einzelröhrchen-Format des RT-PCR-Schritts, das den “sample to answer”-Arbeitsablauf optimiert. Durch die Kombination der einfachen Cells-to-CT Lysetechnologie mit der schnellen Durchlauf-Funktion des 1-Schritt-RT-PCR-Mastermix können Sie schneller Ergebnisse erzielen, wenn die Probenbehandlung eingeschränkt ist.
  • Vollständig: Der optimierte Arbeitsablauf umfasst Reagenzien für die Zelllyse mit gDNA-Entfernung und TaqMan 1-Schritt-RT-PCR-Mastermix
  • Schneller als je zuvor: 7-minütige Probenvorbereitung, einschließlich DNase-Behandlung, kombiniert mit einem 28-minütigen Real-Time RT-PCR-Schritt, ermöglicht einen ca. 35-minütigen „sample-to-answer“-Arbeitsablauf
  • Einfach: 10 Schritte insgesamt (Probenvorbereitung und Echtzeit-RT-PCR kombiniert)
  • Verlässlich: Genexpressionsanalysen mit 10–100.000 Zellen je Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
  • Praktisch: Enthält ausreichend Reagenzien für fünf Real-Time RT-PCRs für jede von Ihnen vorbereitete Zellprobe. So können Sie mehrere Ziele untersuchen oder RT-PCRs replizieren
TaqMan Primer-/Sondensätze sind separat erhältlich.
Das TaqMan Cells-to-CT Kontrollkit wurde für die Verwendung mit TaqMan Cells-to-CT Produkten entwickelt. Dieses Kit enthält eine endogene Kontrolle (ACTB) zur Normalisierung von Probenbeladungsvariabilitäten und eine künstliche XenoRNA™-Kontrolle und einen entsprechenden TaqMan Genexpressions-Assay zur Überwachung der Auswirkungen einer PCR-Inhibition. Zur Verwendung mit 7500 System, 7900HT Fast System, StepOnePlus System, QuantStudio Real-Time PCR-Systemen, Thermocycler StepOne System, ViiA 7 System, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System und 7900HT System.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Real-Time PCR-basierte Erstellung eines Genexpressionsprofils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Lyselösung, 2,2 ml, bei 2 – 8 °C lagern
• DNase I, 22 µl bei -5 bis -30 °C lagern
• Stopplösung 200 µl, bei -5 bis -30 °C lagern
• TaqMan™ einstufiger qRT-PCR-Mix, 250 µl, bei -5 bis -30 °C lagern
Tube
1-Schritt-RT-qPCR
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systeme oder Thermocycler, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
Cells-to-CT™, TaqMan™
20 preps
20 Reaktionen
Säugetierzellen
2,2 mL
Primer-Sonde
Hoch
Schnell oder standardmäßig
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
Einstufiges qPCR-Kit
Genexpression
Zelllyse
10-100,000 Cells
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2797471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25605
Chargennummer2793575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25605
Chargennummer2797476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25605
Chargennummer2836341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25605
Chargennummer2836358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25605
Name des Produkts
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit > 20 Aufreinigungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.